4-Bromo-2-clorofluorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene, 4-Bromo-2-chlorofluorobenzene
A19782.06
A19782.14
A19782.22
A19782.06EA
46.1
EUR
A19782.06
A19782.14
A19782.22
4-Bromo-2-clorofluorobenceno ≥98%
4-Bromo-2-clorofluorobenceno
Purity: 98+%
CAS No.: 60811-21-4
Molecular Formula: C6H3BrClF
Formula Weight: 209.45
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5540
Boiling Point: 188-190°
Beilstein Reference: 2206652
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00051794
Formula:
C₆H₃BrClF Pto. Ebullición: 188…190 °C Densidad: 1,727 Pto. de inflamación: 88 °C (190 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051794 Núm. CAS: 60811-21-4 EINECS: 405-580-2 UN: 3082 ADR: 9,III |