2-Bromo-5-clorofluorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A19570.06
A19570.14
A19570.06EA
23.3
EUR
A19570.06
A19570.14
2-Bromo-5-clorofluorobenceno ≥98%
2-Bromo-5-clorofluorobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 1996-29-8
Molecular Formula: C6H3BrClF
Formula Weight: 209.45
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5540
Boiling Point: 70-72°/11mm
Beilstein Reference: 2081083
MDL No.: MFCD00079708
Formula:
C₆H₃BrClF MW: 209,44 g/mol Pto. Ebullición: 70…72 °C (11 mmHg) Densidad: 1,678 Pto. de inflamación: 92 °C (197 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00079708 Núm. CAS: 1996-29-8 |