2-Bromo-4-cloroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L03808.14
L03808.06
L03808.14EA
219
EUR
L03808.14
L03808.06
2-Bromo-4-cloroanilina ≥98%
2-Bromo-4-cloroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 873-38-1
Molecular Formula: C6H5BrClN
Formula Weight: 206.47
Odour: Characteristic
Melting Point: 63-68°
Boiling Point: 127°/20mm
Beilstein Reference: 2802563
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041313
Formula:
C₆H₅BrClN MW: 206.47 g/mol Pto. Ebullición: 127 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 63…68 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041313 Núm. CAS: 873-38-1 EINECS: 212-837-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III |