4-Bromo-2,6-dicloroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14884.14
A14884.22
A14884.14EA
69.2
EUR
A14884.14
A14884.22
4-Bromo-2,6-dicloroanilina ≥98%
4-Bromo-2,6-dicloroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 697-88-1
Molecular Formula: C6H4BrCl2N
Formula Weight: 240.92
Melting Point: 85-88°
Beilstein Reference: 2089687
Formula:
C₆H₄BrCl₂N MW: 240.91 g/mol Pto. Ebullición: 290 Pto. de fusión: 85…88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025162 Núm. CAS: 697-88-1 EINECS: 211-809-5 |