4-Bromo-2-cloroanilina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
167480100 167480500
ACRO167480100EA 49.2 EUR
ACRO167480100 ACRO167480500
4-Bromo-2-cloroanilina 99%
4-Bromo-2-cloroanilina
Formula: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Pto. Ebullición: 264 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 67…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007660
Núm. CAS: 38762-41-3
EINECS: 254-118-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥98.5 %