4-Bromo-2-cloroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A17859.09
A17859.18
A17859.30
A17859.09EA
48.5
EUR
A17859.09
A17859.18
A17859.30
4-Bromo-2-cloroanilina ≥98%
4-Bromo-2-cloroanilina
Purity: 98+%
CAS No.: 38762-41-3
Molecular Formula: C6H5BrClN
Formula Weight: 206.47
Melting Point: 68-72°
Beilstein Reference: 3117740
Formula:
C₆H₅BrClN Pto. Ebullición: 264 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 68…72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007660 Núm. CAS: 38762-41-3 EINECS: 254-118-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |