Sistema de aspiración de sobremesa, VACUSIP
Proveedor: Integra
159000 159010
181-0276EA 999 EUR
181-0276 181-0275
Sistema de aspiración de sobremesa, VACUSIP
Bombas Sistemas de aspiración de vacío
En el laboratorio, los volúmenes pequeños de líquidos deben desecharse diariamente. Esto incluye la retirada del exceso de líquidos de los tubos de reacción, la aspiración de sobrenadante tras los pasos de centrifugación, la retirada de las soluciones de lavado de microplacas, y mucho más. Hasta hoy, estos pasos suelen llevarse a cabo mediante sistemas fabricados por uno mismo que se componen de un matraz de atrapamiento, una herramienta de aspiración rudimentaria y una fuente de vacío externa.
  • Pequeño y compacto; el sistema se adapta a todas las mesas
  • Al utilizar la versión de batería de VACUSIP, se eliminan los cables para una cabina de flujo laminar de mayor movilidad
  • La bomba integrada funciona silenciosamente y se detiene automáticamente cuando el vacío se establece, de esta forma se evita el funcionamiento innecesario de la bomba
  • Cambio rápido de la botella de residuos gracias al tapón de rosca
  • El filtro hidrófobo evita que los aerosoles y líquidos entren en el sistema
  • No es necesario utilizar más equipos y no necesita mantenimiento
  • Para una fácil descontaminación, todas las piezas que entran en contacto con los líquidos se pueden esterilizar mediante autoclave
VACUSIP proporciona una solución inmediata para residuos de líquidos de todo tipo en la mesa del laboratorio. Incluye una bomba de funcionamiento fiable y escaso ruido, con la que es posible usar el sistema de forma autónoma, sin necesidad de fuente de vacío externa. La versión de la batería de VACUSIP contiene una batería recargable para una flexibilidad aún mayor. Un operador manual exclusivo permite la regulación precisa del flujo de aspiración y acepta diversos adaptadores.
La botella de vidrio de 0,5 L se cambia rápidamente y todos los componentes que entran en contacto con los líquidos se pueden esterilizar en autoclave. Si la inactivación de los residuos líquidos se realiza externamente, se puede usar una botella desechable.
Información de suministro: El sistema se suministra con 1 botella de borosilicato (500 ml) con una tapa GL 45, 1 operador manual de silicona (incluidas puntas de acero inoxidable de 1 y 8 canales y adaptador de 1 canal para puntas desechables/GRIPTIPS), tubos de silicona de 1,2 m, 1 filtro hidrofóbico de 0,45 µm y un adaptador para la red de alimentación.