4-Bromo-3-cloroanilina 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L03268.09
L03268.18
L03268.09EA
80.3
EUR
L03268.09
L03268.18
4-Bromo-3-cloroanilina 96%
4-Bromo-3-cloroanilina
Purity: 96%
CAS No.: 21402-26-6
Molecular Formula: C6H5BrClN
Formula Weight: 206.47
Odour: Characteristic
Melting Point: 61-66°
Beilstein Reference: 1210160
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041311
Formula:
C₆H₅BrClN MW: 206,47 g/mol Pto. Ebullición: 264 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 61…66 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041311 Núm. CAS: 21402-26-6 EINECS: 244-370-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |