1-Bromo-2-cloro-4-nitrobenceno ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

L07573.09 L07573.18
L07573.09EA 65.1 EUR
L07573.09 L07573.18
1-Bromo-2-cloro-4-nitrobenceno ≥98%
1-Bromo-2-cloro-4-nitrobenceno

Purity: 98% CAS No.: 29682-39-1 Molecular Formula: C6H3BrClNO2 Formula Weight: 236.45 Melting Point: 59-62° Beilstein Reference: 2253107 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00051514

Formula: C₆H₃BrClNO₂
Pto. de fusión: 59…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051514
Núm. CAS: 29682-39-1
EINECS: 249-773-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR