1-Bromo-4-cloro-2-nitrobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12635.06
A12635.14
A12635.22
A12635.06EA
30.2
EUR
A12635.06
A12635.14
A12635.22
1-Bromo-4-cloro-2-nitrobenceno ≥98%
1-Bromo-4-cloro-2-nitrobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 41513-04-6
Molecular Formula: C6H3BrClNO2
Formula Weight: 236.45
Melting Point: 68-72°
Beilstein Reference: 1950424
Formula:
C₆H₃BrClNO₂ Pto. de fusión: 68…72 °C Densidad: 2,048 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00024320 Núm. CAS: 41513-04-6 EINECS: 255-421-4 |