1-(2-Bromoetoxi)-4-clorobenceno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-ω-bromophenetol, 4-Chlorophenyl 2-bromoethyl ether, 4-Chloro-β-bromophenetol
379830050 379830250
ACRO379830050EA 186 EUR
ACRO379830050 ACRO379830250
1-(2-Bromoetoxi)-4-clorobenceno 99%
1-(2-Bromoetoxi)-4-clorobenceno
Formula: C₈H₈BrClO
Pto. Ebullición: 150…152 °C (18 mmHg)
Pto. de fusión: 38…39 °C
Pto. de inflamación: 150 °C
Número MDL: MFCD00000617
Núm. CAS: 2033-76-3
EINECS: 217-994-9
UN: 2811
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5590 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %