4-Bromo-2-clorofenol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
173530250 173531000 173530050
ACRO173530250EA 92.6 EUR
ACRO173530250 ACRO173531000 ACRO173530050
4-Bromo-2-clorofenol 99%
4-Bromo-2-clorofenol
Formula: C₆H₄BrClO
MW: 207,45 g/mol
Pto. Ebullición: 232 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 47…51 °C
Densidad: 1,617 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002166
Núm. CAS: 3964-56-5
EINECS: 223-572-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles and/or chunks or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
GC ≥98.5 %