4-Bromo-2-clorofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B24803.09 B24803.18 B24803.30
B24803.09EA 28.3 EUR
B24803.09 B24803.18 B24803.30
4-Bromo-2-clorofenol ≥98%
4-Bromo-2-clorofenol
Purity: 98% CAS No.: 3964-56-5 Molecular Formula: C6H4BrClO Formula Weight: 207.46 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 232-235° Beilstein Reference: 2042867 MDL No.: MFCD00002166
Formula: C₆H₄BrClO
MW: 207,45 g/mol
Pto. Ebullición: 232…235 °C
Pto. de fusión: 47…50 °C
Densidad: 1,617 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002166
Núm. CAS: 3964-56-5
EINECS: 223-572-5
UN: 3082
ADR: 9,III