2-Bromo-4-clorofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A16218.14 A16218.22
A16218.14EA 49.4 EUR
A16218.14 A16218.22
2-Bromo-4-clorofenol ≥98%
2-Bromo-4-clorofenol
Purity: 98+% CAS No.: 695-96-5 Molecular Formula: C6H4BrClO Formula Weight: 207.46 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 230-232° Beilstein Reference: 2042871 MDL No.: MFCD00002319
Formula: C₆H₄BrClO
MW: 207,45 g/mol
Pto. Ebullición: 230…232 °C
Pto. de fusión: 31…35 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002319
Núm. CAS: 695-96-5
EINECS: 211-785-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III