1,2-Dibromo-4,5-difluorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A14804.06 A14804.14 A14804.22
A14804.06EA 57 EUR
A14804.06 A14804.14 A14804.22
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenceno ≥98%
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenceno
Purity: 98% CAS No.: 64695-78-9 Molecular Formula: C6H2Br2F2 Formula Weight: 271.89 Melting Point: 31-35° Beilstein Reference: 1941132
Formula: C₆H₂Br₂F₂
Pto. Ebullición: 208 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 31…35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009890
Núm. CAS: 64695-78-9
EINECS: 265-021-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III