1,2-Dibromo-4-fluorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
B20935.09 B20935.88
B20935.09EA 120 EUR
B20935.09 B20935.88
1,2-Dibromo-4-fluorobenceno ≥98%
1,2-Dibromo-4-fluorobenceno
Purity: 98% CAS No.: 2369-37-1 Molecular Formula: C6H3Br2F Formula Weight: 253.91 MDL No.: MFCD00070780
Formula: C₆H₃Br₂F
MW: 253,9 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070780
Núm. CAS: 2369-37-1
EINECS: 219-131-1