1,2-Dibromotetrafluorobenceno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
311350010 311350050
ACRO311350010EA 59.2 EUR
ACRO311350010 ACRO311350050
1,2-Dibromotetrafluorobenceno 99%
1,2-Dibromotetrafluorobenceno
Formula: C₆Br₂F₄
Pto. Ebullición: 198 °C
Pto. de fusión: 12 °C
Densidad: 2,23 g/cm³
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039209
Núm. CAS: 827-08-7
EINECS: 212-564-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5145 to 1.5175 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %