3,5-Dibromo-1-fluorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Dibromo-5-fluorobenzene
A15078.14 A15078.22
A15078.14EA 137 EUR
A15078.14 A15078.22
3,5-Dibromo-1-fluorobenceno ≥98%
3,5-Dibromo-1-fluorobenceno
Purity: 98+% CAS No.: 1435-51-4 Molecular Formula: C6H3Br2F Formula Weight: 253.91 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5770 Boiling Point: 204-206° Beilstein Reference: 2353462 MDL No.: MFCD00061119
Formula: C₆H₃Br₂F
MW: 253,9 g/mol
Pto. Ebullición: 204…206 °C
Densidad: 2,018
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061119
Núm. CAS: 1435-51-4