1,4-Dibromo-2,5-difluorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14248.06
A14248.14
A14248.22
AB115288.0100
A14248.06EA
44.9
EUR
A14248.06
A14248.14
A14248.22
ABCRAB115288.0100
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenceno ≥98%
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 327-51-5
Molecular Formula: C6H2Br2F2
Formula Weight: 271.89
Melting Point: 60-64°
Boiling Point: 96°/20mm
MDL No.: MFCD00000346
Formula:
C₆H₂Br₂F₂ Pto. Ebullición: 96 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 60…64 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000346 Núm. CAS: 327-51-5 EINECS: 206-317-2 |