2,5-Dibromo-1-fluorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21281.14
B21281.22
B21281.14EA
71.8
EUR
B21281.14
B21281.22
2,5-Dibromo-1-fluorobenceno ≥98%
2,5-Dibromo-1-fluorobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 1435-52-5
Molecular Formula: C6H3Br2F
Formula Weight: 253.91
Flash Point: 101°(213°F)
Melting Point: 33-35°
Boiling Point: 216°
Beilstein Reference: 3236451
MDL No.: MFCD00010603
Formula:
C₆H₃Br₂F Pto. Ebullición: 216 °C Pto. de fusión: 33…35 °C Pto. de inflamación: 101 °C (213 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010603 Núm. CAS: 1435-52-5 |