1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24265.06
B24265.14
B24265.06EA
124
EUR
B24265.06
B24265.14
1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenceno ≥99%
1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenceno
Purity: 99%
CAS No.: 1559-88-2
Molecular Formula: C6HBrF4
Formula Weight: 228.98
Flash Point: 53°(129°F)
Refractive Index: 1.4690
Odour: Aromatic
Boiling Point: 142-144°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000308
Formula:
C₆HBrF₄ Pto. Ebullición: 142…144 °C Densidad: 1,883 Pto. de inflamación: 53 °C (129 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000308 Núm. CAS: 1559-88-2 EINECS: 216-327-9 UN: 1993 ADR: 3,III |