1-Bromo-2,3-difluorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Difluorobromobenzene
B21585.03 B21585.06
B21585.03EA 41.9 EUR
B21585.03 B21585.06
1-Bromo-2,3-difluorobenceno ≥98%
1-Bromo-2,3-difluorobenceno
Purity: 98% CAS No.: 38573-88-5 Molecular Formula: C6H3BrF2 Formula Weight: 192.99 Flash Point: 61°(141°F) Refractive Index: 1.5090 Boiling Point: 69-70°/12mm MDL No.: MFCD00061136
Formula: C₆H₃BrF₂
MW: 192.99 g/mol
Pto. Ebullición: 69…70 °C (12 mmHg)
Densidad: 1.724
Pto. de inflamación: 61 °C (141 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061136
Núm. CAS: 38573-88-5