Placa bioanalítica para fertilización in vitro, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
144444 179830
734-1175EA 400 EUR
734-1175 734-2693
Placa bioanalítica para fertilización in vitro, Nunc™
Placas de cultivo Placas de bioanálisis
PS, estériles, de fondo plano, con tapa. Estas placas totalmente certificadas son específicas para la fertilización in vitro.
  • Control de lotes completo de todos los componentes del producto final para facilitar la localización
  • Certificado único, basado en una prueba de toxicidad de 1 célula de embrión murino, confirma la esterilidad (SAL 10⁶), la apirogenicidad y que el material cumple los requisitos USP de clase VI