1-Bromo-2,4-difluorobenceno 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
249360100 249360500
ACRO249360100EA 29.5 EUR
ACRO249360100 ACRO249360500
1-Bromo-2,4-difluorobenceno 98+%
1-Bromo-2,4-difluorobenceno
Formula: C₆H₃BrF₂
Pto. Ebullición: 145 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –4 °C
Densidad: 1,708 g/cm³
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000330
Núm. CAS: 348-57-2
EINECS: 206-479-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %