Embudos de decantación cónicos, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
242941704 242942409 242943602 242944401 242945406 242946308 1064807 1064809 1064805 1064806
SCOT242941704EA 80 EUR
SCOT242941704 SCOT242942409 527-1217 SCOT242944401 SCOT242945406 SCOT242946308 SCOT1064807 SCOT1064809 SCOT1064805 SCOT1064806
Embudos de decantación cónicos, DURAN®
Embudos Embudos de separación
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente, con tapón NS-PE.
  • Muy buena resistencia química.
  • Muy buena resistencia a la temperatura.
  • Sin graduación cumple con DIN ISO 4800
Con zócalo y tallo liso. Disponible con llave de vidrio sólido intercambiable o, alternativamente, llave de PTFE para un rendimiento sin grasa.