2-Bromo-1,4-difluorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,5-Difluorobromobenzene, 1-Bromo-2,5-difluorobenzene
A12963.06
A12963.14
A12963.22
A12963.06EA
42.5
EUR
A12963.06
A12963.14
A12963.22
2-Bromo-1,4-difluorobenceno ≥98%
2-Bromo-1,4-difluorobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 399-94-0
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5080
Melting Point: -31°
Boiling Point: 73-75°/65mm
Beilstein Reference: 1680893
MDL No.: MFCD00000345
Formula:
C₆H₃BrF₂ MW: 192,99 g/mol Pto. Ebullición: 73…75 °C (65 mmHg) Pto. de fusión: –31 °C Densidad: 1,714 Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000345 Núm. CAS: 399-94-0 EINECS: 206-920-0 |