1-Bromo-2-fluorobenceno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromofluorobenzene
106990100 106990500
ACRO106990100EA 47.5 EUR
ACRO106990100 ACRO106990500
1-Bromo-2-fluorobenceno 99%
1-Bromo-2-fluorobenceno
Formula: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Pto. Ebullición: 155
Densidad: 1.6 g/cm³
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000282
Núm. CAS: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5327 to 1.5347 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %