1-Bromo-2-fluorobenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99%
CAS No.: 1072-85-1
Molecular Formula: C6H4BrF
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.5340
Odour: Aromatic
Melting Point: -8°
Boiling Point: 155-157°
Beilstein Reference: 1071819
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000282
Formula:
C₆H₄BrF Pto. Ebullición: 155…157 °C Pto. de fusión: –8 °C Densidad: 1,601 Pto. de inflamación: 43 °C (109 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000282 Núm. CAS: 1072-85-1 EINECS: 214-018-3 UN: 1993 ADR: 3,III |