Jarras para medición con asa, PP
Proveedor: KARTELL
1086 1087 1088 1089 1090
KART1086EA 7.9 EUR
KART1086 KART1087 KART1088 KART1089 KART1090
Jarras para medición con asa, PP
Vasos de precipitados
PP, translúcido.
  • Buena resistencia química
  • Resistente al calor hasta +121 °C (durante 20 minutos), uso prolongado +100 °C
  • Superficies lisas para una limpieza fácil y rápida
Ideal para el uso general de laboratorio y una amplia variedad de otras aplicaciones. Con escala y pico en relieve.