Embudos de decantación, esféricos, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
242913608 242914407 242915403 242916605 242917301 242918606
527-1411EA 166 EUR
527-1411 527-1412 527-1413 527-1414 527-1415 SCOT242918606
Embudos de decantación, esféricos, DURAN®
Embudos Embudos de separación
Vidrio de borosilicato DURAN® 3.3, transparente, llave de paso con llave de vidrio y tapón de plástico.
  • Sin graduacion
  • Muy buena resistencia química.
  • Muy buena resistencia a la temperatura.