4-Bromo-1,2-difluorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-3,4-difluorobenceno
A11934.06
A11934.14
A11934.22
A11934.06EA
31.9
EUR
A11934.06
A11934.14
A11934.22
4-Bromo-1,2-difluorobenceno ≥98%
4-Bromo-1,2-difluorobenceno
Purity: 98+%
CAS No.: 348-61-8
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -4°
Boiling Point: 150-151°
Beilstein Reference: 1934811
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000304
Formula:
C₆H₃BrF₂ MW: 192,99 g/mol Pto. Ebullición: 150…151 °C Pto. de fusión: –4 °C Densidad: 1,707 Pto. de inflamación: 33 °C (91 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000304 Núm. CAS: 348-61-8 EINECS: 206-481-5 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...