Frascos de laboratorio, de boca estrecha, con tapón de rosca, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
218105403 218165409 1092234 1092235 1094368 1094367 218102406 218162403
215-0042EA 35.2 EUR
215-0042 215-3268 215-3264 215-3265 215-3267 215-3266 215-3881 215-4190
Frascos de laboratorio, de boca estrecha, con tapón de rosca, DURAN®
Frascos Botellas de vidrio
Botellas, presión plus+, vidrio de borosilicato DURAN® 3.3, transparente. Trabajo seguro bajo presión o vacío, muestreo bajo presión, almacenamiento de medios generadores de gas. Con escala fácil de leer y gran campo de etiquetado para un marcado fácil, en cerámica blanca altamente duradera y encendida.
  • Escala azul para diferenciación visual de la botella de laboratorio estándar
  • Disponible en vidrio transparente o ámbar
  • Vidrio tipo I según USP, EP y JP
  • El vidrio ámbar cumple con USP 671 y Eur. Ph. 3.2.1. para protección contra la luz ultravioleta
La resistencia a la presión se ajusta a DIN ISO 1595. Resistente al vacío y / o presión de –1 a +1,5 bar debido a la geometría modificada (según ISO 4796-1). Cuando se carga a presión, se aplica lo siguiente: resistencia al choque térmico 30 K y temperatura máxima de uso 140 °C.
With printed Retrace Code (batch identification).
Información para pedidos: El anillo de vertido y el tapón de rosca se deben ordenar por separado.