Botellas de cuello estrecho, redondas, de PP, con tapón de rosca
Proveedor: VITLAB
100689 100889 100989 100389 100489 100589 100789
215-2976EA 59.9 EUR
215-2976 215-1435 215-1436 215-2973 215-2974 215-2975 215-2977
Botellas de cuello estrecho, redondas, de PP, con tapón de rosca
Frascos Botellas de plástico
PP, transparente.
  • Muy buena resistencia química
  • Tapones de rosca, intercambiables
Frascos ideales para toma de muestras, conservación o transporte. Idóneos para líquidos. Se pueden llenar con sustancias calientes.