1-Bromo-3,5-difluorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Difluorobromobenzene
A14053.06 A14053.09 A14053.14 A14053.22 A14053.30
A14053.06EA 34.2 EUR
A14053.06 A14053.09 A14053.14 A14053.22 A14053.30
1-Bromo-3,5-difluorobenceno ≥98%
1-Bromo-3,5-difluorobenceno
Purity: 98% CAS No.: 461-96-1 Molecular Formula: C6H3BrF2 Formula Weight: 192.99 Flash Point: 44°(111°F) Refractive Index: 1.4990 Melting Point: -27° Boiling Point: 140-141° Beilstein Reference: 1931520 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00010305
Formula: C₆H₃BrF₂
MW: 192,99 g/mol
Pto. Ebullición: 140…141 °C
Pto. de fusión: –27 °C
Densidad: 1,676
Pto. de inflamación: 44 °C (111 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010305
Núm. CAS: 461-96-1
EINECS: 416-710-2
UN: 1993
ADR: 3,III