1-Bromo-3-fluorobenceno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromofluorobenzene
107000250 107001000
ACRO107000250EA 46.4 EUR
ACRO107000250 ACRO107001000
1-Bromo-3-fluorobenceno 99%
1-Bromo-3-fluorobenceno
Formula: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Pto. Ebullición: 150 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –8 °C
Densidad: 1.567 g/cm³
Pto. de inflamación: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000326
Núm. CAS: 1073-06-9
EINECS: 214-023-0
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %