1-Bromo-4-fluorobenceno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromofluorobenzene
107010100 107011000 107015000
ACRO107010100EA 29.1 EUR
ACRO107010100 ACRO107011000 ACRO107015000
1-Bromo-4-fluorobenceno 99%
1-Bromo-4-fluorobenceno
Formula: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Pto. Ebullición: 151
Pto. de fusión: –8 °C
Densidad: 1.593 g/cm³
Pto. de inflamación: 53
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000342
Núm. CAS: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
UN: 1992
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %