Dapsona 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4'-Sulfonildianilina, 4,4'-Diaminodifenilsulfona
104361000 104365000
ACRO104361000EA 54.7 EUR
ACRO104361000 ACRO104365000
Dapsona 97%
Dapsona
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₂S
MW: 248,31 g/mol
Pto. de fusión: 173…178 °C
Número MDL: MFCD00007887
Núm. CAS: 80-08-0
EINECS: 201-248-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 178 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Apparent density 0.3 to 0.5 g/cm3
Titration ≥97.5 % w/w (as Oxalate) On dry substance
Iron (Fe) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.3 % (in HCl)