trans-1,4-Difenil-2-buteno-1,4-diona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 1,2-Dibenzoylethylene, trans-1,2-Dibenzoylethylene
112580050 112580250
ACRO112580050EA 67.5 EUR
ACRO112580050 ACRO112580250
trans-1,4-Difenil-2-buteno-1,4-diona 97%
trans-1,4-Difenil-2-buteno-1,4-diona
Formula: C₁₆H₁₂O₂
MW: 236.27 g/mol
Pto. de fusión: 108…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003083
Núm. CAS: 959-28-4
EINECS: 213-498-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
GC ≥96.0 %