Oxamato de etilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Oxamic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-amino-2-oxoacetate
118790250
118795000
ACRO118790250EA
26.5
EUR
ACRO118790250
ACRO118795000
Oxamato de etilo 99%
Oxamato de etilo
Formula:
C₄H₇NO₃ Pto. de fusión: 112…115 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008005 Núm. CAS: 617-36-7 EINECS: 210-512-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder, crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 114 to 119 °C |
Assay | ≥98.5 % |