Fluoranteno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
119170250 119171000 119175000
ACRO119170250EA 49.6 EUR
ACRO119170250 ACRO119171000 ACRO119175000
Fluoranteno 98%
Fluoranteno
Formula: C₁₆H₁₀
MW: 202.26 g/mol
Pto. Ebullición: 384 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 109…111 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001184
Núm. CAS: 206-44-0
EINECS: 205-912-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to yellow-green to beige to light grey Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 111 °C
GC ≥97.5 %