4-Fluorofenilhidracinio cloruro 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Fluorofenilhidrazina clorhidrato
119590100
119590250
119591000
ACRO119590100EA
81.9
EUR
ACRO119590100
ACRO119590250
ACRO119591000
4-Fluorofenilhidracinio cloruro 97%
4-Fluorofenilhidracinio cloruro
Formula:
C₆H₈ClFN₂ MW: 162.59 g/mol Pto. de fusión: 275…277 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012942 Núm. CAS: 823-85-8 EINECS: 212-521-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |
GC | ≥96 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |