Bis(4-fluorofenil) sulfona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
119620250 119621000
ACRO119620250EA 114 EUR
ACRO119620250 ACRO119621000
Bis(4-fluorofenil) sulfona 99%
Bis(4-fluorofenil) sulfona
Formula: C₁₂H₈F₂O₂S
Pto. de fusión: 97…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000350
Núm. CAS: 383-29-9
EINECS: 206-847-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 100 °C
GC ≥98.5 %