4-(4-Nitrobencil)piridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
128550050 128550100 128550500
ACRO128550050EA 33.1 EUR
ACRO128550050 ACRO128550100 ACRO128550500
4-(4-Nitrobencil)piridina 98%
4-(4-Nitrobencil)piridina
Formula: C₁₂H₁₀N₂O₂
Pto. de fusión: 69…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006445
Núm. CAS: 1083-48-3
EINECS: 214-108-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %