Ácido oxámico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-2-oxoacetic acid
129620100 129620250 129621000
ACRO129620100EA 48.2 EUR
ACRO129620100 ACRO129620250 ACRO129621000
Ácido oxámico 98%
Ácido oxámico
Formula: C₂H₃NO₃
MW: 89,05 g/mol
Pto. de fusión: 210 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008006
Núm. CAS: 471-47-6
EINECS: 207-443-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥96.0 %