Oxamida 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
129651000 129655000
ACRO129651000EA 40.3 EUR
ACRO129651000 ACRO129655000
Oxamida 98%
Oxamida
Formula: C₂H₄N₂O₂
Pto. de fusión: 491 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008007
Núm. CAS: 471-46-5
EINECS: 207-442-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %