Difenilsulfona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Phenyl sulphone, sulphonyldibenzene
130960010 130960050 130962500
ACRO130960010EA 138 EUR
ACRO130960010 ACRO130960050 ACRO130962500
Difenilsulfona 97%
Difenilsulfona
Formula: C₁₂H₁₀O₂S
MW: 218.28 g/mol
Pto. de fusión: 125…129 °C
Número MDL: MFCD00007548
Núm. CAS: 127-63-9
EINECS: 204-853-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
GC ≥96.0 %
Stabilizer Approx. 50 ppm BHT
Peroxide value ≤50 ppm