p-Tolilhidracinio cloruro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
139160250 139161000
ACRO139160250EA 74.4 EUR
ACRO139160250 ACRO139161000
p-Tolilhidracinio cloruro 98%
p-Tolilhidracinio cloruro
Formula: C₇H₁₁ClN₂
Pto. de fusión: 241 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012940
Núm. CAS: 637-60-5
EINECS: 211-295-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige to light brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %