Trifluoroacetato de plata 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Silver(I) trifluoroacetate
139730050 139730250
ACRO139730050EA 72.8 EUR
ACRO139730050 ACRO139730250
Trifluoroacetato de plata 98%
Trifluoroacetato de plata
Formula: C₂AgF₃O₂
MW: 220.88 g/mol
Pto. de fusión: 257…260 °C
Número MDL: MFCD00013199
Núm. CAS: 2966-50-9
EINECS: 221-004-0
UN: 3077
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light beige to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NH4SCN ≥97.5 %