2-Vinilnaftaleno 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
140900050 140900250
ACRO140900050EA 87.4 EUR
ACRO140900050 ACRO140900250
2-Vinilnaftaleno 97% estabilizado
2-Vinilnaftaleno
Formula: C₁₂H₁₀
Pto. Ebullición: 135 °C (18 mmHg)
Pto. de fusión: 63…67 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004125
Núm. CAS: 827-54-3
EINECS: 212-573-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
GC ≥96.0 %
Stabilizer ≤0.5 % p-tert-Butylcatechol