Colecalciferol 99%, crystalline
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
140940010 140940050
ACRO140940010EA 78.5 EUR
ACRO140940010 ACRO140940050
Colecalciferol 99%, crystalline
Colecalciferol
Formula: C₂₇H₄₄O
Pto. de fusión: 82…87 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00078131
Núm. CAS: 67-97-0
EINECS: 200-673-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 87 °C
Additional info approximately 40000000 IU/G
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +105° to +112° (25 °C, 589 nm) (c=0.8, ethanol) (1 dm, within 30 min.)